Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Diisopropyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Hydrazine-1,2-dicarboxylic acid Diisopropyl ester
D5365-200MG
D5365-1G
TCIAD5365-200MGEA
48.4
EUR
TCIAD5365-200MG
TCIAD5365-1G
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate
Formule:
C₈H₁₆N₂O₄ Point de fusion: 108°C |
Numéro MDL:
MFCD19443326 Numéro CAS: 19740-72-8 EINECS: 243-263-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |