Imprimer
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 3,5-Dimethoxyphenylboronic acid Pinacol ester
D5360-1G D5360-5G
TCIAD5360-1GEA 53.9 EUR
TCIAD5360-1G TCIAD5360-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₁BO₄
MW: 264.13 g/mol
Numéro MDL: MFCD05865191
Numéro CAS: 365564-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77e488b212d40809d4e119553b06236e551f2d20&vid=77e488b212d40809d4e119553b06236e551f2d20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C