Di-tert-butylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,3-Di-tert-butylcarbodiimide, N,N'-Di-tert-butylcarbodiimide, N,N-di-tert-butylcarbodiimide, N,N'-methanetetraylbis(1,1-dimethylethylamine)
D5347-5ML
D5347-25ML
TCIAD5347-5MLEA
44
EUR
TCIAD5347-5ML
TCIAD5347-25ML
Di-tert-butylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Di-tert-butylcarbodiimide
Formule:
C₉H₁₈N₂ MW: 154.26 g/mol Point d'ébullition: 50°C Point d'éclair: 35°C |
Numéro MDL:
MFCD00010231 Numéro CAS: 691-24-7 EINECS: 211-719-6 ONU: 1993 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |