Imprimer
4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)aniline, N,N-Bis(4-bromophenyl)-4-methoxyaniline
D5339-1G D5339-5G
TCIAD5339-1GEA 99 EUR
TCIAD5339-1G TCIAD5339-5G
4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine ≥98.0% (sur base azote total)
4,4'-Dibromo-4''-methoxytriphenylamine
Formule: C₁₉H₁₅Br₂NO
MW: 433.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD31699798
Numéro CAS: 100308-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C