Imprimer
(3,5-Dibromophenyl)triphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dibromotetraphenylsilane
D5338-200MG D5338-1G
TCIAD5338-200MGEA 75.9 EUR
TCIAD5338-200MG TCIAD5338-1G
(3,5-Dibromophenyl)triphenylsilane ≥98.0% (par GC)
(3,5-Dibromophenyl)triphenylsilane
Formule: C₂₄H₁₈Br₂Si
Numéro CAS: 1030856-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bb19099fd6a3c93e59d9526d712c6cf38e02708&vid=8bb19099fd6a3c93e59d9526d712c6cf38e02708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C