Imprimer
2,4-Dibromo-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-hydroxy-5-nitrobenzene
D5323-1G D5323-5G
TCIAD5323-1GEA 82.5 EUR
TCIAD5323-1G TCIAD5323-5G
2,4-Dibromo-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromo-6-nitrophénol
Formule: C₆H₃Br₂NO₃
MW: 296.9
Numéro MDL: MFCD00024232
Numéro CAS: 15969-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C