Imprimer
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Di-tert-amylphenol, 2,4-Bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2,4-Di-tert-pentylphenol
D5320-25G D5320-400G
TCIAD5320-25GEA 19.8 EUR
TCIAD5320-25G TCIAD5320-400G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (par GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formule: C₁₆H₂₆O
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00041929
Numéro CAS: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950607fa02c5eecacaabb14168df426833530fb7&vid=950607fa02c5eecacaabb14168df426833530fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %