Imprimer
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5310-5G D5310-25G
TCIAD5310-5GEA 94.6 EUR
TCIAD5310-5G TCIAD5310-25G
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥99.0% (par GC)
Formule: C₁₀H₉NO₆
Numéro MDL: MFCD00017184
Numéro CAS: 13365-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=844fb364207344ad7760e6437b042e465f3b24c3&vid=844fb364207344ad7760e6437b042e465f3b24c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C