Imprimer
2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [9,10-Di(2-naphthyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]anthracene, [9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]boronic acid Pinacol ester, 2-(9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5307-1G D5307-200MG
TCIAD5307-1GEA 398 EUR
TCIAD5307-1G TCIAD5307-200MG
2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
2-[9,10-Di(naphthalen-2-yl)anthracen-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₄₀H₃₃BO₂
MW: 556.51 g/mol
Numéro MDL: MFCD26401780
Numéro CAS: 624744-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %