Imprimer
Diméthylsulfoxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D5293-100ML D5293-500ML
TCIAD5293-100MLEA 17.6 EUR
TCIAD5293-100ML TCIAD5293-500ML
Diméthylsulfoxyde 99,0 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: 18.5
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f204e52e4620b1c83da07d4c7f3222879602703&vid=5443d9dcd1f268c5214fe906f8d4ccb4f0353461&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (270nm) max. 0.40
Absorbance (275nm) max. 0.25
Absorbance (280nm) max. 0.20