Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Diethyl 2-Chlorobenzylphosphonate, (2-Chlorobenzyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5265-1G
D5265-5G
TCIAD5265-1GEA
51.7
EUR
TCIAD5265-1G
TCIAD5265-5G
Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (2-Chlorobenzyl)phosphonate
Formule:
C₁₁H₁₆ClO₃P Point d'ébullition: 146°C |
Numéro MDL:
MFCD22574983 Numéro CAS: 29074-98-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
IR | to pass test |
NMR | to pass test |