Imprimer
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5251-1G D5251-5G
TCIAD5251-1GEA 72.6 EUR
TCIAD5251-1G TCIAD5251-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·₂HCl
Point de fusion: 320°C
Numéro CAS: 49563-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab60eb406504fb8a9c64ab5e76f7cdd0281ceb3&vid=9ab60eb406504fb8a9c64ab5e76f7cdd0281ceb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %