Imprimer
Doripenem monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D5249-250MG D5249-50MG
TCIAD5249-250MGEA 730 EUR
TCIAD5249-250MG TCIAD5249-50MG
Doripenem monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Doripenem monohydrate
Formule: C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·H₂O
Point de fusion: 173°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09749887
Numéro CAS: 364622-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +37.0 deg (C=1, H2O)
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.50 %