Imprimer
Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopropyl Chlorophosphate, (Chlorodiisopropoxy)phosphine oxide, Phosphorochloridic acid Diisopropyl ester
D5206-1G D5206-5G
TCIAD5206-1GEA 39.6 EUR
TCIAD5206-1G TCIAD5206-5G
Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diisopropyl Phosphorochloridate
Formule: C₆H₁₄ClO₃P
MW: 200.60 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00232957
Numéro CAS: 2574-25-6
EINECS: 624-870-1
ONU: 2927
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1030 to 1.1130