Imprimer
N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D5177-1G D5177-200MG
TCIAD5177-1GEA 227 EUR
TCIAD5177-1G TCIAD5177-200MG
N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (sur base azote total)
N,N'-Di(9-phenanthrenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₅₂H₃₆N₂
Numéro MDL: MFCD03093245
Numéro CAS: 182507-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %