Imprimer
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
D5176-200MG D5176-1G
TCIAD5176-200MGEA 44 EUR
TCIAD5176-200MG TCIAD5176-1G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formule: C₉H₁₇F₂O₄P
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD11707108
Numéro CAS: 50889-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %