Imprimer
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5173-1G D5173-5G
TCIAD5173-1GEA 74.8 EUR
TCIAD5173-1G TCIAD5173-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236.0100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075422
Numéro CAS: 55775-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C