Imprimer
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5172-25G D5172-100G
TCIAD5172-25GEA 27.5 EUR
TCIAD5172-25G TCIAD5172-100G
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate
Formule: C₂₀H₃₄O₄
Numéro MDL: MFCD00080499
Numéro CAS: 72829-09-5
EINECS: 276-900-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9540 to 0.9580
Refractive index n20/D 1.4590 to 1.4630