4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
D5166-1G
D5166-5G
TCIAD5166-1GEA
28.6
EUR
TCIAD5166-1G
TCIAD5166-5G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Formule:
C₄H₂Br₂N₂O MW: 253.89 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00023641 Numéro CAS: 5788-58-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |