Imprimer
2,4-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5161-5G D5161-25G
TCIAD5161-5GEA 63.8 EUR
TCIAD5161-5G TCIAD5161-25G
2,4-Difluorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Numéro MDL: MFCD01320743
Numéro CAS: 13656-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7470ccba4d22489dbb80f7209061907e040056e&vid=d7470ccba4d22489dbb80f7209061907e040056e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C