Imprimer
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5157-1G D5157-5G
TCIAD5157-1GEA 82.5 EUR
TCIAD5157-1G TCIAD5157-5G
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Numéro MDL: MFCD06660346
Numéro CAS: 425702-28-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C