(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,4-Dichloro-N-methylbenzylamine, N-Methyl-2,4-dichlorobenzylamine
D5147-1G
D5147-5G
TCIAD5147-1GEA
44
EUR
TCIAD5147-1G
TCIAD5147-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2,4-Dichlorobenzyl)methylamine
Formule:
C₈H₉Cl₂N MW: 190.07 g/mol Point d'ébullition: 123°C |
Numéro MDL:
MFCD00045185 Numéro CAS: 5013-77-4 ONU: 2735 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |