Imprimer
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2,6-Difluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(2,6-Difluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5142-200MG D5142-1G
TCIAD5142-200MGEA 22 EUR
TCIAD5142-200MG TCIAD5142-1G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
MW: 241.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037475
Numéro CAS: 1072945-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&vid=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C