Imprimer
Diethylene Glycol Monophenyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenyl Diglycol, 2-(2-Phenoxyethoxy)ethanol
D5139-25G D5139-500G
TCIAD5139-25GEA 17.6 EUR
TCIAD5139-25G TCIAD5139-500G
Diethylene Glycol Monophenyl ether ≥98.0% (par GC)
Diethylene Glycol Monophenyl ether
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Numéro MDL: MFCD00045989
Numéro CAS: 104-68-7
EINECS: 203-227-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %