Imprimer
2,3-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5133-1G D5133-5G
TCIAD5133-1GEA 132 EUR
TCIAD5133-1G TCIAD5133-5G
2,3-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00070793
Numéro CAS: 72235-51-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %