trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(trans,trans)-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D5127-1G
D5127-5G
TCIAD5127-1GEA
81.4
EUR
TCIAD5127-1G
TCIAD5127-5G
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl
Formule:
C₂₁H₃₀F₂ |
Numéro MDL:
MFCD26143186 Numéro CAS: 174350-08-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 55.0 to 110.0 deg-C |