α-Chloro-3,4-difluorotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D5117-5G
D5117-25G
TCIAD5117-5GEA
37.4
EUR
TCIAD5117-5G
TCIAD5117-25G
α-Chloro-3,4-difluorotoluène ≥96.0% (par GC)
α-Chloro-3,4-difluorotoluène
Formule:
C₇H₅ClF₂ Point d'ébullition: 80°C |
Numéro MDL:
MFCD00236218 Numéro CAS: 698-80-6 ONU: 3265 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |