Imprimer
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Ethoxymethyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5095-5G D5095-25G
TCIAD5095-5GEA 80.3 EUR
TCIAD5095-5G TCIAD5095-25G
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate
Formule: C₇H₁₇O₄P
MW: 196.18 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro CAS: 10419-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %