Imprimer
Bromure de diméthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethylammonium bromide, Dimethylamine hydrobromide, Dimethylamine Hydrobromide
D5092-1G D5092-5G
TCIAD5092-1GEA 22 EUR
TCIAD5092-1G TCIAD5092-5G
Bromure de diméthylammonium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Bromure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈BrN
MW: 126
Numéro MDL: MFCD00051983
Numéro CAS: 6912-12-5
EINECS: 230-019-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %