Imprimer
1,3-Diaminopropane dihydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Propanediamine dihydroiodide, Trimethylenediamine dihydroiodide
D5091-1G D5091-5G
TCIAD5091-1GEA 49.5 EUR
TCIAD5091-1G TCIAD5091-5G
1,3-Diaminopropane dihydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,3-Diaminopropane dihydroiodide
Formule: C₃H₁₀N₂·₂HI
MW: 329.95 g/mol
Numéro CAS: 120675-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %