1,3-Diaminopropane dihydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,3-Propanediamine dihydrobromide, Trimethylenediamine dihydrobromide
D5090-1G
D5090-5G
TCIAD5090-1GEA
34.1
EUR
TCIAD5090-1G
TCIAD5090-5G
1,3-Diaminopropane dihydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
1,3-Diaminopropane dihydrobromide
Formule:
C₃H₁₀N₂·₂HBr MW: 235.95 g/mol |
Numéro CAS:
18773-03-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |