Imprimer
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
D5082-1G D5082-5G
TCIAD5082-1GEA 69.3 EUR
TCIAD5082-1G TCIAD5082-5G
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD06798254
Numéro CAS: 847664-64-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %