Imprimer
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
D5080-1G D5080-5G
TCIAD5080-1GEA 22 EUR
TCIAD5080-1G TCIAD5080-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Numéro MDL: MFCD05865178
Numéro CAS: 357611-51-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a600ecf65ccf9b19cd87d7a17accf1217add32db&vid=a600ecf65ccf9b19cd87d7a17accf1217add32db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %