Imprimer
Diisopropylamine dichloroacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisopropylammonium dichloroacetate
D5074-1G D5074-5G
TCIAD5074-1GEA 61.6 EUR
TCIAD5074-1G TCIAD5074-5G
Diisopropylamine dichloroacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diisopropylamine dichloroacetate
Formule: C₈H₁₇Cl₂NO₂
MW: 230.129 g/mol
Numéro MDL: MFCD00868288
Numéro CAS: 660-27-5
EINECS: 211-538-2
Merck Index: 14,03197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cadee42570775224f2819376f9650e519841e89&vid=8cadee42570775224f2819376f9650e519841e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C