Imprimer
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5058-1G D5058-5G
TCIAD5058-1GEA 50.6 EUR
TCIAD5058-1G TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
9,10-Dihydroacridine
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181.24 g/mol
Point d'ébullition: 348°C
Numéro MDL: MFCD00022256
Numéro CAS: 92-81-9
EINECS: 202-192-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C