Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% dans l'acétonitrile
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Ohira-Bestmann Reagent, 1-Diazoacetonylphosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 1-Diazoacetonylphosphonate, (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D5048-5G
D5048-25G
TCIAD5048-5GEA
81.4
EUR
TCIAD5048-5G
TCIAD5048-25G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% dans l'acétonitrile
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formule:
C₅H₉N₂O₄P Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07368360 Numéro CAS: 90965-06-3 ONU: 1648 ADR: 3,II Merck Index: 14,01177 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (HNMR) | 10.0 to 11.0 w/w% |