Imprimer
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoroethylacetate
D5040-5G D5040-25G
TCIAD5040-5GEA 164 EUR
TCIAD5040-5G TCIAD5040-25G
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (par GC)
2,2-Difluoroethyl acetate
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD00069133
Numéro CAS: 1550-44-3
ONU: 3272
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&vid=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %