Imprimer
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: t-BuXPhos, Di-tert-butyl(2',4',6'-triisopropyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Di-tert-butylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl, tBuXPhos
D5039-1G D5039-5G
TCIAD5039-1GEA 84.7 EUR
TCIAD5039-1G TCIAD5039-5G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl 98,0 HPLC, T
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formule: C₂₉H₄₅P
MW: 424.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD06411306
Numéro CAS: 564483-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7e95808f7ac1005a3db1f583f9e587ced00f15&vid=9b7e95808f7ac1005a3db1f583f9e587ced00f15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C