Imprimer
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2',6'-Bis(propan-2-yloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-yl]dicyclohexylphosphane, Dicyclohexyl(2',6'-diisopropoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, RuPhos, dicyclohexyl-[2-[2,6-di(propan-2-yloxy)phenyl]phenyl]phosphane
D5037-1G D5037-5G
TCIAD5037-1GEA 118 EUR
TCIAD5037-1G TCIAD5037-5G
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Formule: C₃₀H₄₃O₂P
MW: 466.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798294
Numéro CAS: 787618-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=342c81f29df38a09003bee6cb63d45268d158fa9&vid=342c81f29df38a09003bee6cb63d45268d158fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C