Imprimer
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
D5035-1G D5035-5G
TCIAD5035-1GEA 108 EUR
TCIAD5035-1G TCIAD5035-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl ≥97.0% (par GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formule: C₂₅H₃₃P
MW: 364.513 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094577
Numéro CAS: 251320-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C