Imprimer
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5033-200MG D5033-1G
TCIAD5033-200MGEA 53.9 EUR
TCIAD5033-200MG TCIAD5033-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₁H₂₉BO₂
Numéro MDL: MFCD30187268
Numéro CAS: 1259280-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07dfc055f0736ce6d797e36f61f1747ddc002415&vid=07dfc055f0736ce6d797e36f61f1747ddc002415&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C