Imprimer
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid Pinacol ester, 9,9-Diphenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene
D5009-200MG D5009-1G
TCIAD5009-200MGEA 27.5 EUR
TCIAD5009-200MG TCIAD5009-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₁H₂₉BO₂
MW: 444.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089356
Numéro CAS: 462128-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C