Imprimer
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D5006-1G D5006-5G
TCIAD5006-1GEA 45.1 EUR
TCIAD5006-1G TCIAD5006-5G
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.94 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657880
Numéro CAS: 870779-02-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %