Imprimer
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5000-200MG D5000-1G
TCIAD5000-200MGEA 37.4 EUR
TCIAD5000-200MG TCIAD5000-1G
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₂H₁₉Br₂N
Numéro MDL: MFCD12024283
Numéro CAS: 741293-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C