Imprimer
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4997-200MG D4997-1G
TCIAD4997-200MGEA 103 EUR
TCIAD4997-200MG TCIAD4997-1G
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
3,3''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂Br₂
Numéro MDL: MFCD28138090
Numéro CAS: 95918-90-4
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C