Imprimer
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
Stabilization: Stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
D4990-5G D4990-25G
TCIAD4990-5GEA 36.3 EUR
TCIAD4990-5G TCIAD4990-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formule: C₁₁H₈F₁₂O₂
MW: 400.17 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080658
Numéro CAS: 2261-99-6
EINECS: 218-863-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %