Imprimer
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4986-1G D4986-200MG
TCIAD4986-1GEA 413 EUR
TCIAD4986-1G TCIAD4986-200MG
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,6-Dibromo-9,10-diphenylanthracene
Formule: C₂₆H₁₆Br₂
MW: 488.22 g/mol
Numéro CAS: 528609-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %