Imprimer
6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4980-200MG D4980-1G
TCIAD4980-200MGEA 101 EUR
TCIAD4980-200MG TCIAD4980-1G
6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
6,6'-Dibromo-9,9'-diphenyl-3,3'-bicarbazole
Formule: C₃₆H₂₂Br₂N₂
Numéro MDL: MFCD30749258
Numéro CAS: 354135-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f75a79a4819a2bbe22de87c87c0ff9937596f0&vid=96f75a79a4819a2bbe22de87c87c0ff9937596f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %