Imprimer
9,10-Dibromo-2-methylanthracene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4977-200MG D4977-1G
TCIAD4977-200MGEA 81.4 EUR
TCIAD4977-200MG TCIAD4977-1G
9,10-Dibromo-2-methylanthracene ≥96.0% (par GC)
9,10-Dibromo-2-methylanthracene
Formule: C₁₅H₁₀Br₂
MW: 350.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00266492
Numéro CAS: 177839-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302e4f5eb50482458639c3793ece77b0ff3067fb&vid=302e4f5eb50482458639c3793ece77b0ff3067fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C