Imprimer
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethoxy)benzene, p-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
D4956-1G D4956-5G
TCIAD4956-1GEA 41.8 EUR
TCIAD4956-1G TCIAD4956-5G
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-4-(difluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Numéro MDL: MFCD00085007
Numéro CAS: 3447-53-8
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %